Merck
A9187
Sigma-Aldrich
5′-Trifosfato de adenosina magnesium salt
≥95%, bacterial
Sinónimos:
ATP magnesium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16N5O13P3 · xMg2+
Número de CAS:
Peso molecular:
507.18 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
biological source
bacterial
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Mg].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.Mg.2H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;
InChI key
CPGAIACWYFBIFN-UHFFFAOYSA-N
Application
La sal de magnesio del 5′-trifosfato de adenosina se ha utilizado:
  • como suplemento en los medios intracelulares para ensayos de retención de Ca2+ y análisis de imágenes de campo amplio de fluorescencia
  • como componente de la disolución interna a base de metanosulfonato de potasio para electrofisiología in vitro de las neuronas corticales
  • como componente de la disolución intracelular del potencial de acción
Biochem/physiol Actions
El 5γ-trifosfato de adenosina (ATP) es un componente central del metabolismo y el almacenamiento de energía in vivo. El ATP se utiliza en muchos procesos celulares: respiración, reacciones biosintéticas, motilidad y división celular. El ATP es un sustrato de muchas cinasas que intervienen en la comunicación celular y de las adenilato ciclasas, que producen el segundo mensajero AMPc. El ATP proporciona energía metabólica para impulsar las bombas metabólicas. El ATP actúa como coenzima en una gran variedad de reacciones enzimáticas.
Agonista purinérgico P2; aumenta la actividad de los canales de K+ activados por Ca2+; sustrato de los sistemas enzimáticos dependientes de ATP
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Comprehensive multilevel in vivo and in vitro analysis of heart rate fluctuations in mice by ECG telemetry and electrophysiology.
Fenske S, et al.
Nature Protocols, 11(1), 61-61 (2016)
Hyun Jong Kim et al.
European journal of pharmacology, 791, 686-695 (2016-10-30)
Pyrazole derivatives were originally suggested as selective blockers of the transient receptor potential cation 3 (TRPC3) and channel. In particular, pyr3 and 10 selectively inhibit TRPC3, whereas pyr2 (BTP2) and 6 inhibit ORAI1. However, their effects on background K+ channel
A subpopulation of striatal neurons mediates Levodopa-induced dyskinesia.
Girasole AE, et al.
Neuron, 97(4), 787-795 (2018)
Lea Wagmann et al.
Journal of chromatography. A, 1521, 123-130 (2017-09-28)
Interactions with the human breast cancer resistance protein (hBCRP) significantly influence the pharmacokinetic properties of a drug and can even lead to drug-drug interactions. As efflux pump from the ABC superfamily, hBCRP utilized energy gained by adenosine 5'-triphosphate (ATP) hydrolysis
Lea Wagmann et al.
Archives of toxicology, 92(9), 2875-2884 (2018-08-08)
Transporter-mediated drug-drug interactions (DDI) may induce adverse clinical events. As drugs of abuse (DOA) are marketed without preclinical safety studies, only very limited information about interplay with membrane transporters are available. Therefore, 13 DOA of various classes were tested for