A9519
N-Acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine hydrate
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinónimos:
Adjuvant Peptide, Muramyl dipeptide
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
N-Acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine hydrate, ≥98% (TLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
técnicas
ligand binding assay: suitable
color
white
aplicaciones
cell analysis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@H](NC(=O)[C@@H](C)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1NC(C)=O)C(=O)N[C@H](CCC(O)=O)C(N)=O
InChI
1S/C19H32N4O11/c1-7(17(30)23-10(16(20)29)4-5-12(26)27)21-18(31)8(2)33-15-13(22-9(3)25)19(32)34-11(6-24)14(15)28/h7-8,10-11,13-15,19,24,28,32H,4-6H2,1-3H3,(H2,20,29)(H,21,31)(H,22,25)(H,23,30)(H,26,27)/t7-,8+,10+,11+,13+,14+,15+,19?/m0/s1
Clave InChI
BSOQXXWZTUDTEL-QAQREVAFSA-N
Amino Acid Sequence
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?