A9325
L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride
protease substrate, ≥99% (TLC), powder
Sinónimos:
Ala-4-nitroanilide, H-Ala-pNA
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride, protease substrate
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11N3O3.ClH/c1-6(10)9(13)11-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15;/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,13);1H/t6-;/m0./s1
InChI key
YEXRLSXNWLNHQR-RGMNGODLSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?