8.22292
4-Nitroaniline
for synthesis
Sinónimos:
4-Nitroaniline, p-Nitraniline
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1.33 hPa ( 142 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
500 °C
bp
>331 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
148 °C
temperatura de transición
flash point 199 °C
solubilidad
0.5 g/L
densidad
1.44 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
630 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
Clave InChI
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
415.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
213.0 °C - closed cup