G0513
Gly-Pro p-nitroanilide hydrochloride
≥99% (HPLC)
Sinónimos:
GP-pNA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.NCC(=O)N1CCCC1C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C13H16N4O4.ClH/c14-8-12(18)16-7-1-2-11(16)13(19)15-9-3-5-10(6-4-9)17(20)21;/h3-6,11H,1-2,7-8,14H2,(H,15,19);1H
Clave InChI
VBBFIBMVFSUUBP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sustratos
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)