A6140
Ampicillin trihydrate
900-1050 μg/mg anhydrous basis (HPLC)
Sinónimos:
α-Aminobenzylpenicillin trihydrate, Aminobenzyl Penicillin, Ampicillin, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin
Formulario
powder or crystals
concentración
900-1050 μg/mg (anhydrous, HPLC)
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de acción
cell wall synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
Clave InChI
RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)