Merck
A3449
Sigma-Aldrich
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
30%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 19:1
Sinónimos:
30% Acrylamide/Bisacrylamide 19:1, Polyacrylamide solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105319
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Nombre del producto
Acrilamida/bisacrilamida, al 30% solution, BioReagent, suitable for electrophoresis, 19:1
esterilidad
0.2 μm filtered
Nivel de calidad
Línea del producto
BioReagent
Formulario
liquid
cociente alimentación
19:1
técnicas
electrophoresis: suitable
idoneidad
suitable for electrophoresis
actividad extraña
Protease, none detected
temp. de almacenamiento
2-8°C
2-8°C
cadena SMILES
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
Clave InChI
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Polyacrylamide gels are prepared using acrylamide and bis-acrylamide, where bis-acrylamide is a cross-linking agent. On the other hand, acrylamide is a water soluble monomer which helps in forming a transparent stable insoluble gel.
Aplicación
Estas disoluciones de acrilamida/bisacrilamida al 30% (p/p) están disponibles en las proporciones más habituales para electroforesis de proteínas y ácidos nucleicos. La concentración se basa en el peso total de la acrilamida y la bisacrilamida.
Acrylamide/Bis-acrylamide, 30% solution has been used as a constituent in the preparation of 5% stacking gel and 7% resolving gel for sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).
Nota de preparación
Disolución preparada a partir de acrilamida y bisacrilamida de calidad para electroforesis en agua ultrapura.
Producto relacionado
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Peripheral nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Comparative performance of a novel herpes simplex virus type 2-specific enzyme-linked immunosorbent assay using a targeted chain oligopeptide, peptide 55
Al-Sulaiman AM, et al.
Clinical and Vaccine Immunology : CVI, 16(6), 931-934 (2009)
The
Ana Techniqs in Biotechnology (2011)
Kei Ihira et al.
Oncotarget, 8(8), 13509-13520 (2017-01-16)
EZH2 inhibition and reactivation of tumor suppressor microRNAs (miRNAs) represent attractive anti-cancer therapeutic strategies. We found that EZH2-suppressed let 7b and miR-361, two likely tumor suppressors, inhibited endometrial cancer (EC) cell proliferation and invasion, and abrogated cancer stem cell-like properties.
Preparation and properties of acrylamide gel for use in electrophoresis.
Raymond S and Wang YJ
Analytical Biochemistry, 1(4-5), 391-396 (1960)
Azis Boing Sitanggang et al.
Journal of food science and technology, 57(12), 4660-4670 (2020-10-23)
The influences of coagulation conditions on the characteristics of tofu have been investigated by many studies, with limited perspectives on the utilization of organic acid coagulants. Hence, this research aimed to study the psychochemical and functional properties of tofu coagulated