A3221
Yodoacetamida
Single use vial of 56 mg
Sinónimos:
IAA
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
packaging
vial of 56 mg (Single use)
storage condition
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. Keep locked up or in an area accessible
only to qualified or authorized persons.)
color
white to off-white
mp
92-95 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
suitability
suitable for LC-MS
application(s)
microbiology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
General description
Tiene interacciones específicas con los restos de cisteína e histidina de las proteínas, afectando a enzimas como las ribonucleasas. Si bien puede reaccionar lentamente con la histidina, sus propiedades inhibidoras contribuyen a la investigación sobre proteasas, como las proteasas de cisteína. La yodoacetamida es conocida por su irreversibilidad en la inhibición de enzimas y su capacidad para formar derivados proteicos estables, lo que la hace valiosa en el estudio de las estructuras proteicas, el comportamiento de las proteínas y la inhibición de las enzimas.
Application
- para prevenir la reducción enzimática de disulfuros en las muestras proteicas
- para inhibir la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa bloqueando eficazmente la producción de ATP en la investigación en biología celular
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
Other Notes
Legal Information
also commonly purchased with this product
comparable product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Los clientes también vieron
Artículos
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
Protocolos
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).