92001
Ampliflu™ Red "easy to use" Kit
General description
For the easy preparation of Ampliflu Red peroxidase substrate working solutions. Includes preweighed vials of Ampliflu Red and solvent (DMSO).
Legal Information
Ampliflu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
- Dimethyl sulfoxide, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC) 5 mL
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
- 90101Ampliflu™ Red, for fluorescence, ≥98.0% (HPLC) 10 x 1SDS
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class