Merck
D6883
Sigma-Aldrich
Diacetato de 2′,7′-diclorofluoresceína
≥97% (HPLC), powder, cell-permeable non-fluorescent probe
Sinónimos:
DCFH-DA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H16Cl2O7
Número de CAS:
Peso molecular:
487.29
Beilstein/REAXYS Number:
4610273
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
Diacetato de 2′,7′-diclorofluoresceína, ≥97%
Quality Level
assay
≥97%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cc2Oc3cc(OC(C)=O)c(Cl)cc3C(c2cc1Cl)c4ccccc4C(O)=O
InChI
1S/C24H16Cl2O7/c1-11(27)31-21-9-19-15(7-17(21)25)23(13-5-3-4-6-14(13)24(29)30)16-8-18(26)22(32-12(2)28)10-20(16)33-19/h3-10,23H,1-2H3,(H,29,30)
InChI key
PXEZTIWVRVSYOK-UHFFFAOYSA-N
General description
El diacetato de 2′,7′-diclorodihidrofluoresceína (DCFH-DA) es un colorante fluorescente sensible a la oxidación utilizado para detectar el nivel de especies reactivas de oxígeno (ROS) intracelulares. El DCFH-DA es una sonda no fluorescente permeable a células, que puede ser hidrolizada por esterasas intracelulares a DCFH, que forma DCF fluorescente cuando es oxidada por las ROS intracelulares.
The excitation wavelength is 504 nm and emission wavelength is 529 nm in ethanol. The use of DMSO as the solvent has not been determined, however various publications suggest that it is suitable.
Application
El diacetato de 2′,7′-diclorofluoresceína es adecuado para utilizar en:
  • cuantificación sensible y rápida de especies de oxígeno reactivo en respuesta al metabolismo oxidativo
  • el análisis de microplacas para la detección de productos oxidativos en células fagocíticas
  • el análisis cuantitativo de diferenciación mieloide en multipocillos
Entre sus aplicaciones se cuentan la cuantificación sensible y rápida de especies reactivas del oxígeno en respuesta al metabolismo oxidativo; el análisis de microplacas para la detección de productos oxidativos en células fagocíticas, y el análisis cuantitativo de diferenciación mieloide en multipocillos.
Storage and Stability
Este producto debe conservarse en polvo a -20°C.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Yuan Ji et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(32), 9060-9069 (2019-07-25)
Glutathione S-transferases (GSTs) play an active role in the development of drug resistance by numerous cancer cells, including melanoma cells, which is a major cause of chemotherapy failure. As part of our continuous effort to explore why dietary polyphenols bearing
Katia Cortese et al.
Life sciences, 232, 116610-116610 (2019-06-30)
The aim of this study was the characterization of the in vitro cytotoxic properties of a recently isolated diterpene compound, 7β-acetoxy-20-hydroxy-19,20-epoxyroyleanone (compound 1), extracted from Salvia corrugata, versus human cell lines. We used as model study immortalized breast epithelial cells
Pornthip Chaichompoo et al.
Journal of clinical pathology, 72(8), 520-524 (2019-04-24)
Iron overload is a major factor contributing to the overall pathology of thalassaemia, which is primarily mediated by ineffective erythropoiesis and shorter mature red blood cell (RBC) survival. Iron accumulation in RBCs generates reactive oxygen species (ROS) that cause cellular
Yilin Hong et al.
Life sciences, 231, 116550-116550 (2019-06-12)
Acrylamide (AA) is a common heat-generated toxicant in some food. Inhibiting its formation with natural antioxidants is of great significance. The current study aims to investigate the alleviative effect and the underlying mechanism of allicin against AA-induced oxidative stress in
Fatemeh Eini et al.
Molecular reproduction and development, 86(8), 1053-1066 (2019-06-19)
Although in-vitro maturation (IVM) of oocytes has been presented as an alternative treatment to traditional stimulated in-vitro fertilization, the culture condition can be improved by natural antioxidants. Thus, we investigated the protective effect of Thymoquinone (TQ) during IVM in the
Artículos
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Ver todo