89952
Fluorescent IEF-Marker pI 7.6 solution
1 mg/mL in 10 mM HCl
Sinónimos:
IEF-Marker fluorescent pI 7.6
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
1 mg/mL in 10 mM HCl
fluorescencia
λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M phosphate pH 7.6
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de preparación
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.