Merck
89268
Sigma-Aldrich
Fluorescent IEF-Marker pI 9.5 solution
3 mg/mL in 8 mM HCl
Sinónimos:
IEF-Marker fluorescent pI 9.5
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105336
NACRES:
NA.26
Nivel de calidad
concentración
3 mg/mL in 8 mM HCl
fluorescencia
λex 325 nm; λem 415 nm in 0.1 M carbonate pH 9.5
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
filtered through a 0.45 μm membrane filter
Aplicación
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Reconstitución
For use in HPCE the marker should be diluted 1:100 in a suitable ampholyte solution (e.g. 2% ampholyte 3-10), UV-detection at 280 nm (20 °C). For use in IEF-gels the solution can be loaded directly onto the gel (max. 1μl per lane).
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.