615-250
Blood Cell Growth Medium (250ml)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
caducidad
6 mo.
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Calidad
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
Technical information for working with human mononuclear cells – periphery blood including thawing, subculturing and cryopreservation
Technical information for working with human mononuclear cells – periphery blood including thawing, subculturing and cryopreservation
Technical information for working with human mononuclear cells – periphery blood including thawing, subculturing and cryopreservation
Technical information for working with human mononuclear cells – periphery blood including thawing, subculturing and cryopreservation