SLM-240
RPMI-1640 complete medium
With ʟ-glutamine and 10% US origin FBS, liquid, sterile-filtered, suitable for cell cutlure
Sinónimos:
Low Bicarb Formulation, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
RPMI 1640 Complete Medium, with 2mM L-Glut and 10% FBS, supplemented with 2mM L-Glutamine and 10% U.S. origin FBS
Nivel de calidad
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Descripción general
Aplicación
Calidad
Osmolality= 270-292 mOsm/kg
Endotoxin= ≤2 EU/mL
Mycoplasma= Negative
Sterility Tested= Negative for Growth
Appearance= Orange/Red Clear Liquid
Cell Line Tested= A2780 Human Ovarian Carcinoma
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.