32922
Lugol solution
according to Lugol
Sinónimos:
Iodine/Potassium iodide solution
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
calidad
according to Lugol
densidad
1.006 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
food and beverages
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].[I-].II
InChI
1S/I2.HI.K/c1-2;;/h;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
XUEKKCJEQVGHQZ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- Lugol′s solution is generally used as a mordant in Gram staining, and for fixing invertebrate blood cells and protozoa.
- It is suitable for the detection of starch in plants.
- It has been used in a study to assess narrow-band imaging without image magnification for detecting high-grade dysplasia and intramucosal esophageal squamous cell carcinoma.
- It has been used in a study to determine its benefit in aiding the detection, presence, and spread of small squamous cell carcinomas of the esophagus.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- Ready-to-use solution.
Principio
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?