21108
Calcium chloride hexahydrate
BioUltra, ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
Sinónimos:
CaCl2, Calcium chloride, Calcium dichloride
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioUltra
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
Formulario
solid
impurezas
Insoluble matter, passes filter test
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
30 °C
solubilidad
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
densidad
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.018
λ: 280 nm Amax: 0.015
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.6H2O/h;2*1H;6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clave InChI
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
- Hybrid Polymer Salogels for Reversible Entrapment of Salt-Hydrate-Based Thermal Energy Storage Materials.: This research explores the use of hybrid polymer salogels to encapsulate salt hydrates like calcium chloride hexahydrate for thermal energy storage applications. The study highlights the potential of these materials for reversible energy storage, enhancing their efficiency and sustainability (Rajagopalan et al., 2024).
Precaución
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?