429759
Calcium chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Calcium dichloride
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
product line
AnhydroBeads™
assay
≥99.99% trace metals basis
form
beads
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
772 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Legal Information
For use with
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.