10939
N-Heptanoyl-DL-homoserine lactone
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
N-Heptanoyl-DL-homoserine lactone, ≥97.0% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
powder with small lumps
color
white to faintly brown
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-2-3-4-5-6-10(13)12-9-7-8-15-11(9)14/h9H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
FTMZLSDESAOPSZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)