K3007
N-(β-Ketocaproyl)-L-homoserine lactone
≥98%, detection, for peptide synthesis
Sinónimos:
N-(3-Oxohexanoyl)-L-homoserine lactone
About This Item
Productos recomendados
product name
N-(β-Ketocaproyl)-L-homoserine lactone, ≥98%
Quality Level
assay
≥98%
form
powder
color
white
application(s)
detection
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C10H15NO4/c1-2-3-7(12)6-9(13)11-8-4-5-15-10(8)14/h8H,2-6H2,1H3,(H,11,13)/t8-/m0/s1
InChI key
YRYOXRMDHALAFL-QMMMGPOBSA-N
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)