T63002
2,2,2-Trifluoroethanol
ReagentPlus®, ≥99%
Sinónimos:
Trifluoroethyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
70 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
~896 °F
lim. expl.
42 %
índice de refracción
n20/D 1.3 (lit.)
pH
7
bp
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
densidad
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
Clave InChI
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- In the synthesis of 2-amino-3-cyano-4H-chromene and tetrahydrobenzo[b]pyran derivatives by catalyst free one-pot condensation of aldehydes, malononitrile and resorcinol or dimedone.
- In the N-formylation of amines with formic acid in the presence of heterogeneous ZIF-8 (zeolitic imidazolate framework) catalyst.
- In the preparation of 2-substituted-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone derivatives by condensation of anthranilamide with alkyl, aryl, or heteroaryl ketones or aldehydes.
- In the mild and selective oxidation of sulfur compounds using H2O2(hydrogen peroxide).
Características y beneficios
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
30 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?