H13303
1-Hexanol
reagent grade, 98%
Sinónimos:
Alcohol hexílico
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.5 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 25.6 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
559 °F
lim. expl.
0.34-6.3 %
índice de refracción
n20/D 1.418 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
densidad
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- As an oil phase in the preparation of manganese zinc ferrite nanoparticles by precipitation in reverse microemulsion system.
- As a solvent in the separation of carboxylic acids and tetrahydrofurfuryl alcohol from water.
- As a solvent in the synthesis of ZnO (zinc oxide) quantum particles from zinc acetate by precipitation method.
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?