E4658
Diethylene glycol diethyl ether
reagent grade, ≥98%
Sinónimos:
2-Ethoxyethyl ether, Bis(2-ethoxyethyl) ether, Diethyldiglycol
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
5.6 (vs air)
presión de vapor
0.5 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
lim. expl.
6.2 %
índice de refracción
n20/D 1.412 (lit.)
bp
180-190 °C (lit.)
mp
-68 °C
densidad
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOCCOCCOCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?