484326
Propylene glycol propyl ether
≥98.5%
Sinónimos:
DOWANOL® PnP
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.5%
índice de refracción
n20/D 1.411 (lit.)
bp
140-160 °C (lit.)
densidad
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCOCC(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
FENFUOGYJVOCRY-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
115.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?