537713
4-Methyl-2-pentanone
≥99%
Sinónimos:
Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
15.7 mmHg
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
840 °F
lim. expl.
1.2-8 %, 93 °F
impurezas
≤0.1000% (water)
índice de refracción
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 20 g/L
densidad
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?