Merck
537462
Sigma-Aldrich
Isopropyl acetate
≥99.6%
Sinónimos:
IPrOAc, Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOCH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Beilstein:
1740761
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥99.6%
bp:
85-91 °C (lit.)
presión de vapor:
47 mmHg ( 20 °C)
densidad de vapor
3.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
47 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.6%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
894 °F
lim. expl.
1.8 %, 37 °F
8 %
impurezas
≤0.005% Acetic acid
≤0.1% Water
≤0.2% 2-Propanol
índice de refracción
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 31.9 g/L at 20 °C
densidad
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Clave InChI
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Isopropyl acetate may be employed as a model oxygenate compound to evaluate the catalytic efficiency of La0.8Sr0.2MnO3+x perovskite catalyst for the oxidation of various oxy-derivative compounds. It may be used as an extracting reagent for the N,N-dimethyl-2-[5-(cyanomethyl)-1H-indol-3-yl]ethylamine.
Otras notas
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Información legal
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Heats of combustion and formation of ethyl acetate and isopropyl acetate.
Butwill ME and Rockenfeller JD.
Thermochimica Acta, 1(3), 289-295 (1970)
A theoretical study of the pyrolysis of isopropyl acetate.
Silva AM.
Chemical Physics Letters, 439(1), 8-13 (2007)
Vapor-liquid equilibria of carbon dioxide with isopropyl acetate, diethyl carbonate and ethyl butyrate at elevated pressures.
Cheng CH and Chen YP.
Fluid Phase Equilibria, 234(1), 77-83 (2005)
General study of catalytic oxidation of various VOCs over La0.8Sr0.2MnO3+x perovskite catalyst-influence of mixture.
Blasin-Aube V, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 43(2), 175-186 (2003)
Madan Lal Verma et al.
Enzyme research, 2011, 919386-919386 (2011-05-24)
Selective production of fragrance fatty acid ester from isopropanol and acetic acid has been achieved using silica-immobilized lipase of Bacillus cereus MTCC 8372. A purified thermoalkalophilic extracellular lipase was immobilized by adsorption onto the silica. The effects of various parameters