Merck
202193
Sigma-Aldrich
Carbonato de cobalto (II) hydrate
Co 43-47 %
About This Item
Fórmula lineal:
CoCO3·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
118.94 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
grade
for synthesis
Quality Level
form
powder
composition
Co, 43-47%
concentration
43.0-47.0% Co (EDTA titration)
density
4.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.[Co++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Co.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-2
InChI key
JLAIPADPFFTYLP-UHFFFAOYSA-L
Application
El hidrato de carbonato de cobalto (II) se puede utilizar como reactivo para sintetizar dipicolinatos de metales de transición reaccionando con el ácido dipicolínico y la 4,4′-bipiridina. También puede utilizarse como precursor para preparar los catalizadores Co3O4/MgO y Co3O4/Al2O3 utilizando MgO o Al2O3, los cuales pueden emplearse para la hidrogenación de cinamaldehído a alcohol cinamílico.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
High-activity MgO-supported CoMo hydrodesulfurization catalysts prepared by non-aqueous impregnation.
Kaluza L, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 162, 430-436 (2015)