Merck
63539
Sigma-Aldrich
Manganese(II) carbonate hydrate
44-46% Mn basis (KT)
Sinónimos:
Manganese(2+) carbonate hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
MnCO3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
114.95 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
form
powder
concentration
44-46% Mn (KT)
SMILES string
[Mn++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Mn/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)