04272
Fosfato de sodio dibasic dihydrate
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 98.5-101% (calc. to the dried substance)
Sinónimos:
Fosfato de sec-sodio, Fosfato de disodio, Hidrogenofosfato de disodio dihydrate
About This Item
Productos recomendados
Agency
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of Ph. Eur.
Nivel de calidad
Ensayo
98.5-101% (calc. to the dried substance)
Formulario
crystals
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
impurezas
reducing matter, complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤1% NaH2PO4 (calc. to dried subst.)
pérdida
19.5-21% loss on drying, 130 °C
pH
9.0-9.4 (20 °C, 1%)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
As: ≤2 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
idoneidad
complies for appearance of solution
cadena SMILES
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Clave InChI
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?