1.06580
Fosfato de sodio dibasic dihydrate
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Fosfato de sec-sodio, Fosfato de disodio, Hidrogenofosfato de disodio dihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
Laboratory Reagent
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.5% (acidimetric)
Formulario
solid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidad
93 g/L
densidad
2.1 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
850‑1000 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Clave InChI
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Identity: passes test
pH-value (5 %; water): 9.0 - 9.2
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.