TURB500
Turbidity 500 NTU Calibration Standard - Formazin
certified reference material
Sinónimos:
Turbidity Calibration Standard (500 NTU)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
100
300
CofA
certificate is enclosed in each package
fabricante / nombre comercial
RTC TURB500-100
concentración
in H2O
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Gravimetrically prepared standard, verified and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Traceable to the SI and higher order standards from NIST
- Assigned value based on a purity determination by mass balance and gravimetrically prepared value
- Homogeneity assessed in accordance with ISO Guide 35
- Available in high-density polyethylene bottles of volumes 100 and 500 mL to assure safe delivery
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
- Prepared using deionized water as a solvent
Otras notas
Producto relacionado
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)