S7670
Acetato de sodio trihydrate
BioXtra, ≥99.0%
Sinónimos:
Ácido acético sodium salt trihydrate
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioXtra
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
temp. de autoignición
1112 °F
impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
8.5-10 (25 °C, 408 g/L)
solubilidad
H2O: 1 M, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadena SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clave InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- as a component of citrate-acetate buffer for hydroxyproline assay
- to prepare buffered salt solutions for ultrafiltration experiments
- to prepare acetate buffer solution for the electrochemical synthesis of indium tin oxide/gold nanoparticles/nickel oxide/poly(Pyrrole-N-propionic acid) (ITO/GNPs/NiO/poly(PPA)) electrode
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?