Merck
T6066
Sigma-Aldrich
Base Trizma®
BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥99.9% (titration)
Sinónimos:
2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Base tris, THAM, Tris(hidroximetil)-aminometano, Trometamol
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(CH2OH)3
Número de CAS:
Peso molecular:
121.14
Beilstein/REAXYS Number:
741883
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
grade
BioPerformance Certified
Quality Level
agency
USP/NF
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
description
aminopeptidase substrate
assay
≥99.9% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
DNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
impurities
DNase, RNase, protease, none detected
Endotoxin and Total Count Aerobic, Yeast, plus Mold, tested
≤0.2% water (Karl Fischer)
loss
≤0.5% (loss on drying, 110 °C)
color
white
pH
10.0-11.5
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
water: soluble (666 mg/ml, yielding a clear colorless solution)
absorption
≤0.05 at 260 at 1 M
≤0.05 at 290 at 40%
≤0.06 at 280 at 1 M
suitability
suitable for chromatography
suitable for immunoprecipitation
suitable for molecular biology
application(s)
clinical research
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Inchi Key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
La base Tris, también conocida como Trometamol o base Trizma, desempeña un papel crucial en diversas aplicaciones experimentales como un amortiguador biológico. Ampliamente utilizada en formulaciones amortiguadoras como los tampones TAE y TBE, su pKa de 8,1 hace que sea adecuada para mantener el pH dentro del intervalo fisiológico (pH 7,0-9,0) aplicable a la mayoría de los organismos vivos. Los investigadores, sin embargo, deben ser cautelosos cuando estudien las proteínas, ya que Tris podría interferir en la actividad de ciertas enzimas.
Este compuesto puede emplearse de forma independiente como amortiguador o como parte de formulaciones tampón mixtas, entre otras, las disoluciones tampón Tris-EDTA (TE), Tris-acetato-EDTA (TAE) o Tris-borato-EDTA (TBE). En particular, la base Tris es pura, esencialmente estable y relativamente no higroscópica.
En entornos de laboratorio, la base Tris resulta indispensable para la preparación de disoluciones tampón compatibles con los líquidos biológicos, actuar como disolución de pH estándar y facilitar diversos procedimientos como los análisis de la lactato deshidrogenasa, la hibridación in situ y la extracción de proteínas de las células. Su versatilidad se extiende a aplicaciones en laboratorios de cultivo celular, bioquímica y biología molecular, donde contribuye a estudios relacionados con la permeabilidad de la membrana celular y la preparación de disoluciones tampón.
Application
Trizma se ha utilizado:
  • Como componente en el cultivo de células madre embrionarias humanas (hES) en células nutritivas humanas y de ratón
  • Como componente del tampón de prehibridación en la hibridación in situ
  • Para suspender la proteína seca antes de la caracterización de la proteína mediante SDS-PAGE
  • Como componente del tampón de lisis para lavar y lisar las células antes de la inmunoprecipitación
  • En la extracción y el enriquecimiento de proteínas de membrana para su separación mediante electroforesis bidimensional en gel de poliacrilamida
  • En estudios de complejos bicatenarios de ácidos peptidonucleicos (PNA) y sus secuencias de ADN complementarias, mediante el uso de HPLC de intercambio aniónico
  • En la electrocromatografía capilar y el análisis UV de tocoferoles y tocotrienoles
  • como componente de la disolución Tris/base en un análisis de sulforhodamina B (SRB)
Features and Benefits
  • Adecuado para investigación en cultivo celular, bioquímica y biología molecular
  • Probado para confirmar baja concentración de metales pesados contaminantes y asegurar así su idoneidad para diversas aplicaciones
  • Amortiguación eficaz a partir de pH 7-9 (25 °C) con un pKa de 8,1 (25 °C)
  • Probado para la presencia de trazas aniónicas y catiónicas
  • Probado para ADNasas, ARNasas, y proteasas
Packaging
T6066-1KT:
Cada kit contiene 3 muestras de 100 g; cada muestra procede de un lote de fabricación única.
Other Notes
Los valores de pH de todas las disoluciones tampón son dependientes de la temperatura y la concentración. Para los tampones Tris, el pH aumenta alrededor de 0,03 unidades por °C de disminución de la temperatura, y disminuye 0,03-0,05 unidades al ser diluido por 10.
Para aplicaciones precisas, debe utilizarse un peachímetro cuidadosamente calibrado con un electrodo de vidrio/calomelano combinados.
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Recurrent mutations in the MTOR regulator RRAGC in follicular lymphoma.
Peterson LF, et al.
Clinical Cancer Research, 22(21), 5383-5393 (2016)
Culture of human embryonic stem cells on human and mouse feeder cells.
Turksen, Kursad
Human Embryonic Stem Cell Protocols, 91-104 (2006)
Membrane proteins and proteomics: un amour impossible?
Santoni V, et al.
Electrophoresis, 21(6), 1054-1070 (2000)
Recognition and strand displacement of DNA oligonucleotides by peptide nucleic acids (PNAs). High-performance ionexchange chromatographic analysis
Lesignoli F, et al.
Journal of Chromatography A, 922(1-2), 177-185 (2001)
Capillary electrochromatographic evaluation of vitamin active oil constituents: tocopherols and tocotrienols.
Abidi SL and Rennick KA
Journal of Chromatography A, 913(1-2), 379-386 (2001)