Documentos clave
RDEN2001
Relative Density Standard (20°C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 20/4 0.6597 at 20 °C
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
envase
pkg of 500 mL
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Relative Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 15°C to 150°C.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)