PHR8793
N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
1-Desmethyl granisetron, endo-N-(9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
granisetron
envase
pkg of 50MG
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
[nH]1nc(c4c1cccc4)C(=O)NC2CC3N(C(C2)CCC3)C
InChI
1S/C17H22N4O/c1-21-12-5-4-6-13(21)10-11(9-12)18-17(22)16-14-7-2-3-8-15(14)19-20-16/h2-3,7-8,11-13H,4-6,9-10H2,1H3,(H,18,22)(H,19,20)
Clave InChI
GHVQAOGYNZNTIA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)