PHR3833
Cefixime trihydrate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to EP C0684000
traceable to USP 1097658
envase
pkg of 1G
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.O.O.Nc1nc(cs1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(C=C)=C(N3C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H15N5O7S2.3H2O/c1-2-6-4-29-14-10(13(25)21(14)11(6)15(26)27)19-12(24)9(20-28-3-8(22)23)7-5-30-16(17)18-7;;;/h2,5,10,14H,1,3-4H2,(H2,17,18)(H,19,24)(H,22,23)(H,26,27);3*1H2/b20-9-;;;/t10-,14-;;;/m1.../s1
Clave InChI
IPYWNMVPZOAFOQ-NABDTECSSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)