Key Documents
UFC5030
Millipore
Filtro de ultracentrífuga Amicon®, MWCO 30 kDa
sample volume 0.5 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 30 kDa
Sinónimos:
Concentrador para centrífuga, MWCO de 30 kDa, volumen de muestra de 0,5 ml
About This Item
UNSPSC Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
material
polypropylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Amicon®
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
parameter
0.5 mL sample volume
technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
4.99 cm (1.96 in.)
diam.
10.8 mm
filtration area
1 cm2
volume
0.5 mL
pore size
30 kDa MWCO
shipped in
ambient
General description
Las unidades de filtración mediante centrífuga Amicon® Ultra-0,5 proporcionan una ultrafiltración rápida, con la capacidad de altos factores de concentración y una fácil recuperación de los concentrados de las matrices de muestras diluidas y complejas. Por ejemplo, la ovoalbúmina (45 kDa) a una concentración inicial de 1 mg/ml es retenida normalmente al >95 %.
El diseño vertical y la superficie de membrana disponible proporcionan un procesamiento rápido de la muestra, una elevada recuperación de la muestra (normalmente superior al 90 % de la disolución inicial diluida) y la capacidad de concentración de 30 veces. La polarización del soluto y el consiguiente ensuciamiento de la membrana se reducen al mínimo gracias al diseño vertical, y un bloqueo físico del filtro evita la centrifugación hasta la sequedad y la posible pérdida de muestra. La recuperación eficiente de la muestra concentrada (especies retenidas) se consigue mediante una cómoda etapa de espín inverso después de recoger el filtrado.
Las unidades Amicon® Ultra-0,5 se suministran sin esterilizar y son para un solo uso. Con su diseño de membrana vertical y espín inverso, los filtros Amicon® Ultra de 0,5 ml ofrecen un gran rendimiento y menores tiempos de centrifugado.
Application
  • Ultrafiltración con membrana Ultracel® de corte de peso molecular de 30 000 dalton
  • Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos
  • Purificación de los componentes macromoleculares que se encuentran en extractos de cultivo tisular o lisados celulares, eliminación de cebadores, conectores o etiquetas macromoleculares de una mezcla de reacción y eliminación de las proteínas antes de la HPLC
  • Desalación, cambio de la disolución tampón y diálisis de proteínas
Features and Benefits
  • La membrana de celulosa regenerada Ultracel® con un NMWCO de 30 kDa proporciona una recuperación del retenido superior al 90 %
  • Concentra desde 500 μl hasta 15 μl.
  • Factor de concentración 25x a 30x
  • Elevada recuperación de la muestra (superior al 90 % de la disolución diluida inicial)
  • Tiempo de procesamiento rápido: 10 a 30 minutos
  • La capacidad de espín inverso proporciona recuperaciones uniformes
Linkage
Sustituye a: 42411
Physical form
Código de colores: Transparente
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Artículos
Commercially available protein labeling kits provide researchers with the flexibility to customize their own immunoassay detection panels.
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
Ver todo
Protocolos
If an antibody must be purified from a small sample volume (0.5-10 mL), then the Amicon® Pro Purification System is recommended.
Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.