Merck
PHR3657
Supelco
Ácido (1S)-(+)-10-alcanforsulfónico
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Ácido (+)-alcanfor-10-sulfónico (β), Ácido (1S)-alcanfor-10-sulfónico
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
232.30
Beilstein:
2809675
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1084520
envase
pkg of 200MG
mp
196-200 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
Clave InChI
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)