21365
(−)-Camphor-10-sulfonic acid
purum, ≥98.0% (T)
Sinónimos:
(1R)-(−)-Camphor-10-sulfonic acid
Seleccione un Tamaño
MYR 160,00
Disponibilidad
Fecha estimada de envío25 de febrero de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MYR 160,00
Disponibilidad
Fecha estimada de envío25 de febrero de 2025
Productos recomendados
grade
purum
Quality Level
assay
≥98.0% (T)
optical activity
[α]20/D −21.5±1°, c = 10% in H2O
functional group
ketone
sulfonic acid
SMILES string
CC1(C)C2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m0/s1
InChI key
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-N
Categorías relacionadas
Caution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?