Merck
62226
Supelco
2-[(RS)-(4-Methylphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
Sinónimos:
Diphenhydramine impurity B (PhEur), 2-[(4-Methyl-α-phenylbenzyl)oxy]ethyl(dimethyl)ammonium chloride, 4-Methyldiphenhydramine hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-[(4-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamin hydrochloride, Neobenodine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H23NO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
305.84
Beilstein/REAXYS Number:
3743293
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN(C)CCOC(C1=CC=C(C)C=C1)C2=CC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-11-17(12-10-15)18(20-14-13-19(2)3)16-7-5-4-6-8-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
InChI key
BNFDLGUZDIWYJK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)