Merck
PHL80587
Epimedin B
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H48O19
Número de CAS:
Peso molecular:
808.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(c3[o]c(c([c](c3c(c2)O)=O)O[C@@H]5O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]5O[C@@H]6OC[C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)O)O)C)c4ccc(cc4)OC)CC=C(C)C
InChI
1S/C38H48O19/c1-14(2)5-10-18-21(53-37-31(49)28(46)26(44)22(12-39)54-37)11-19(40)23-27(45)34(32(55-33(18)23)16-6-8-17(50-4)9-7-16)56-38-35(29(47)24(42)15(3)52-38)57-36-30(48)25(43)20(41)13-51-36/h5-9,11,15,20,22,24-26,28-31,35-44,46-49H,10,12-13H2,1-4H3/t15-,20+,22+,24-,25-,26+,28-,29+,30+,31+,35+,36-,37+,38-/m0/s1
Clave InChI
OCZZCFAOOWZSRX-LRHLXKJSSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)