O5879
Ornidazole
analytical standard
Sinónimos:
1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadena SMILES
Cc1ncc(n1CC(O)CCl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H10ClN3O3/c1-5-9-3-7(11(13)14)10(5)4-6(12)2-8/h3,6,12H,2,4H2,1H3
Clave InChI
IPWKIXLWTCNBKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)