O0180000
Orciprenaline sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Metaproterenol hemisulfate salt
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
orciprenaline
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/2C11H17NO3.H2O4S/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-9(13)5-10(14)4-8;1-5(2,3)4/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
MKFFGUZYVNDHIH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)