PHR2096
Levodopa Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
DL-3-O-Methyldopa, 3-Methoxytyrosine
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1420006
familia API
levodopa
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mL
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(Cc1cc(c(cc1)O)OC)C(=O)O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
PFDUUKDQEHURQC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)