NIST984
Rubidium chloride
NIST SRM 984
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
pureza isotópica
85Rb
87Rb
envase
pkg of 0.25 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
715 °C (lit.)
densidad
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Otras notas
Rubidium chloride (RbCl)
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)