Merck
176575
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 bromide
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
ND4Br
Número de CAS:
Peso molecular:
101.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
mp
452 °C (subl.) (lit.)
density
2.528 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[Br-].[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i/hD4
InChI key
SWLVFNYSXGMGBS-JBISRTOLSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)