Merck
NIST981
Common lead isotopic standard
NIST® SRM® 981
Sinónimos:
Lead
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Pb
Número de CAS:
Peso molecular:
207.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
pureza isotópica
 204Pb
 206Pb
 207Pb
 208Pb
envase
pkg of 1 g wire
fabricante / nombre comercial
NIST®
resistividad
20.65 μΩ-cm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadena SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
The standard reference material (SRM) is primarily intended for use as an isotopic standard.
Características y beneficios
  • SRM 981 consists of isotopic compositions of lead. 
  • Certified values are measured by triple filament solid sample mass spectrometry.
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Lead (204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)