NIST937
Iron metal
NIST® SRM® 937
Sinónimos:
Iron
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
solid
caducidad
10 yr
envase
pkg of 50 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
resistividad
9.71 μΩ-cm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
densidad
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
clinical
Formato
matrix material
cadena SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
SRM 937_cert
SRM 937 _SDS
Aplicación
Otras notas
- This SRM should be stored in the tightly closed original bottle under normal laboratory conditions.
- Expiration details and storage and use instructions are provided on the NIST certificate
- Notes on biomaterial handling, disposal, and transport documented in MSDS
- This SRM is intended for research use.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)