N0845008
Nimesulide impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Nitro-2-phenoxyaniline, 2-Amino-5-nitrodiphenyl ether, 4-Nitro-2-phenoxybenzenamine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
nimesulide
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1cc(c(cc1)N)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O3/c13-11-7-6-9(14(15)16)8-12(11)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,13H2
Clave InChI
CGQKBVHAWXBMCL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)