M1500000
Methyldopa
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Methyl-DOPA sesquihydrate, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanine, MK-351, Methyl-L-DOPA
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
methyldopa
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
≥300 °C
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
C[C@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6/h2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
Clave InChI
CJCSPKMFHVPWAR-JTQLQIEISA-N
Información sobre el gen
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)