PHR2674
Methyldopa Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
(S)-2-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid hydrochloride monohydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1427038
familia API
methyldopa
envase
pkg of 30 mg
aplicaciones
pharmaceutical
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)